Learn More
Coenzym Q-10, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a component of electron transport chain and in aerobic cellular respiration, Coenzyme Q10 can protect human endothelial cells from oxidative damage by modulating the nitric oxide pathway. In addition, Coenzyme Q10 inhibits LDL oxidation, a major process in the development of atherosclerosis. Coenzyme Q10 is known to suppress the down regulation of NOS and up-regulation of NOS2. As a result of its ability to bind Ca2+, Coenzyme Q10 can transport this cation across artificial biomimetic membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als Komponente der Elektronentransportkette und bei der aeroben zellulären Atmung verwendet. Das Coenzym Q10 kann menschliche Endothelzellen durch Modulation des Stickoxidpfads vor oxidativen Schäden schützen. Darüber hinaus hemmt das Coenzym Q10 die LDL-Oxidation, einen wichtigen Prozess bei der Entwicklung von Atherosklerose. Das Coenzym Q10 ist bekannt dafür, dass es die Herunterregulierung von NOS und die Hochregulierung von NOS2 unterdrückt. Aufgrund seiner Fähigkeit, Ca2+ zu binden, kann das Coenzym Q10 dieses Kation über künstliche biomimetische Membranen transportieren.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Coenzyme Q-10 |
| Schmelzpunkt | 48°C to 52°C |
| Farbe | Gelb bis orange |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1900141 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,9843 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. |
| IUPAC-Name | 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
| Formelmasse | 863.36 |
| Mehr anzeigen |