missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coenzyme Q9, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486077
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486077 5 mg -
16440759 1 mg -
16413358 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16486077 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101415

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Coenzyme Q9 (Ubiquinone Q9), the major form of ubiquinone in rodents, is an amphipathic molecular component of the electron transport chain that functions as an endogenous antioxidant. Coenzyme Q9 attenuates the diabetes-induced decreases in antioxidant defense mechanisms. Coenzyme Q9 improves left ventricular performance and reduces myocardial infarct size and cardiomyocyte apoptosis.

Coenzyme Q9 (Ubiquinone Q9), the major form of ubiquinone in rodents, is an amphipathic molecular component of the electron transport chain that functions as an endogenous antioxidant. Coenzyme Q9 attenuates the diabetes-induced decreases in antioxidant defense mechanisms. Coenzyme Q9 improves left ventricular performance and reduces myocardial infarct size and cardiomyocyte apoptosis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Coenzyme Q9
Physikalische Form Powder
CAS 303-97-9
Farbe Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C54H82O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ubiquinone Q9 CoQ9 Ubiquinone 9
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 33.33 mg/mL (41.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (2.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C(OC)=C(OC)C(C(C)=C1C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 795.23
Formelmasse 795.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.