Beschreibung
- Kein Verlust – reduzierte Probe verbleibt zur Analyse im selben Tiegel
- Sofortige Rohfaserextraktion nach Fettextraktion
- Fetthaltige Komponenten werden für eine einfache Entsorgung gesammelt
- Alle Reagenzien können über denselben Kanal hinzugefügt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kaltextraktor |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohfaseranalyse |
| Menge | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 300 mm |
| Breite (metrisch) | 730 mm |
| Gewicht (metrisch) | 19 kg |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |