Learn More
Invitrogen™ Cofetuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen Cofetuzumab Humanized
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30282939
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559175
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30284772
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559176
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Cofetuzumab is a biosimilar that targets PTK7. CCK4 may function as a cell adhesion molecule. Although it belongs to the insulin receptor subfamily of the Tyr protein kinases, it likely lacks the catalytic activity of a tyrosine kinase. It may be connected to the pathophysiology of colon carcinomas and/or may represent a tumor progression marker. This Type I membrane protein is highly expressed in lung, liver, pancreas, kidney, placenta and melanocytes, but weakly expressed in thyroid gland, ovary, brain, heart and skeletal muscle, and not in colon. It is also expressed in erythroleukemia cells.
Spezifikation
Spezifikation
Cofetuzumab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
hu24; PF-06523435
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A