missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cofilin 2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18651992 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18651992 0.02 mL 0.02 Milliliter
18698781 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18651992

Marke: Novus Biologicals NBP2926830.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cofilin 2 Polyclonal antibody specifically detects Cofilin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cofilin 2
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:100
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias cofilin 2 (muscle), Cofilin, muscle isoform, cofilin-2, NEM7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-166 of human CFL2 (NP_068733.1). MASGVTVNDEVIKVFNDMKVRKSSTQEEIKKRKKAVLFCLSDDKRQIIVEEAKQILVGDIGDTVEDPYTSFVKLLPLNDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASSKDAIKKKFTGIKHEWQVNGLDDIKDRSTLGEKLGGNVVVSLEGKPL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1073
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.