missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cofilin 2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-92683-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cofilin 2 Polyclonal antibody specifically detects Cofilin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Cofilin 2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:100 | |
| cofilin 2 (muscle), Cofilin, muscle isoform, cofilin-2, NEM7 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-166 of human CFL2 (NP_068733.1). MASGVTVNDEVIKVFNDMKVRKSSTQEEIKKRKKAVLFCLSDDKRQIIVEEAKQILVGDIGDTVEDPYTSFVKLLPLNDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASSKDAIKKKFTGIKHEWQVNGLDDIKDRSTLGEKLGGNVVVSLEGKPL | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 1073 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur