Learn More
Cofilin 2 Antibody (CFL2/9963), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
| Antigen | Cofilin 2 |
|---|---|
| Klon | CFL2/9963 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Anwendungen | Not Available |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30293306
|
Novus Biologicals
NBP3-44587-100ug |
100 μg |
484.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30303709
|
Novus Biologicals
NBP3-44587-20ug |
20 μg |
256.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cofilin 2 Monoclonal antibody specifically detects Cofilin 2 in Human samples. It is validated for nanSpezifikation
| Cofilin 2 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| cofilin 2 (muscle), Cofilin, muscle isoform, cofilin-2, NEM7 | |
| Recombinant fragment (around aa1-166) of human Cofilin 2 protein (Uniprot: Q9Y281). Exact sequence is proprietary. | |
| Primary | |
| Store at 4⪚C. |
| CFL2/9963 | |
| Not Available | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1073 | |
| IgG1 κ | |
| Protein G purified |