missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cofilin 2 Antibody (CFL2/9963), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45091
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cofilin 2 Monoclonal antibody specifically detects Cofilin 2 in Human samples. It is validated for nan
Spezifikation
| Cofilin 2 | |
| CFL2/9963 | |
| Unconjugated | |
| cofilin 2 (muscle), Cofilin, muscle isoform, cofilin-2, NEM7 | |
| Recombinant fragment (around aa1-166) of human Cofilin 2 protein (Uniprot: Q9Y281). Exact sequence is proprietary. | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 1073 | |
| Store at -20 to -84°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| Purified |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| 10 mM PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur