Learn More
Cofilin, p Ser3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18666307 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18666307 100 μg 100 Mikroliter
18677477 20 μg 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18666307
Marke: Novus Biologicals NBP305394100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Cofilin Polyclonal antibody specifically detects Cofilin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cofilin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias 18 kDa phosphoprotein, CFL, cofilin 1 (non-muscle), Cofilin, non-muscle isoform, cofilin-1, p18
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphorylated peptide around S3 of human Cofilin (NP_005498.1). MASGV
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1072
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG