Learn More
Cofilin, p Ser3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00 € - 469.00 €
Spezifikation
Antigen Cofilin
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18666307
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-05394-100ul
100 μg
469.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18677477
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-05394-20ul
20 μg
201.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Cofilin Polyclonal antibody specifically detects Cofilin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Cofilin
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
1072
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
18 kDa phosphoprotein, CFL, cofilin 1 (non-muscle), Cofilin, non-muscle isoform, cofilin-1, p18
A synthetic phosphorylated peptide around S3 of human Cofilin (NP_005498.1). MASGV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.