Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Kammer für kohäsive Substanzen
Artikelnummer. 15869311 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
900 mm
1.500 mm
Kapazität (metrisch):
3 x 15 ml
3 × 20 ml
5 × 20 ml
Enthält:
3 Taschen
5 Taschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
15869311 1.500 mm 5 × 20 ml 5 Taschen 1 Stück
15879311 600 mm 3 x 15 ml 3 Taschen 1 Stück
15889311 900 mm 3 × 20 ml 3 Taschen 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15869311
Marke: Sampling Systems™ 2220B1500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell angepasst, um die Entnahme von Proben von feuchten und kohäsiven Pulver zu ermöglichen. Sampling Systems™ Kammer-Probenehmer für kohäsive Proben inklusive Schaber, um das klebrige Pulver in die Probenkammer zu schieben.
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Diskrete Proben auf mehreren Ebenen
  • Die Schaber sind vollständig geschweißt, um einen hygienischen, GMP-konformen Probenehmer zu erhalten
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material Edelstahl (316L)
Enthält 5 Taschen
Kapazität (metrisch) 5 × 20 ml
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 1.500 mm