Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer für kohäsive Substanzen
Artikelnummer. 15809311 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15809311 5 ml 1 Stück
15819311 10 ml 1 Stück
15829311 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15809311 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 2015A05
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus robustem Edelstahl und geeignet für die Probenahme an einem bekannten Punkt innerhalb der Substanz. Der Sampling Systems™ kohäsive Probenehmer verfügt über einen Abstreifer, der an der Außenseite des Behälter festgeschweißt ist.
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Einzelpunkt-Typ
  • Zum Einschieben des Pulvers in den Probenehmer durch Drehen
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material Edelstahl (316L)
Kapazität (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 1000 mm