Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Schlitz für kohäsive Substanzen
Artikelnummer. 15839311 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
Kapazität (metrisch):
110 mL
190 ml
300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15839311
Marke: Sampling Systems™ 2210A1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält Schaber, mit denen das nicht fließende Pulver in die Probenschlitze geschoben wird. Sampling Systems™ kohäsive Probenehmer mit Schlitzen ist eine Sonderform des beliebten Schlitz-Probenehmers.
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Mehrstufig (Mischproben)
  • Geeignet für klebrige, kohäsive Pulver
  • Vollständig geschweißt für einen hygienischen, GMP-konformen Probenehmer
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material Edelstahl (316L)
Enthält 3 Probenahmeschlitze
Kapazität (metrisch) 190 ml
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 1000 mm