Learn More
Sampling Systems™ Probenehmer mit Schlitz für kohäsive Substanzen
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1.500 mm
Kapazität (metrisch):
110 mL
190 ml
300 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- Mehrstufig (Mischproben)
- Geeignet für klebrige, kohäsive Pulver
- Vollständig geschweißt für einen hygienischen, GMP-konformen Probenehmer
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Enthält | 3 Probenahmeschlitze |
| Kapazität (metrisch) | 110 mL |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) | 600 mm |