Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubenfedern
Artikelnummer. 10261211
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
60 mm
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch)
10261211 60 mm
1 options
Artikelnummer. 10261211
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01102860
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Edelstahl. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubenfedern sind für den Einsatz mit Aluminiumringen mit Haken zum sicheren Verbinden konischer Schliffverbindungen vorgesehen.
  • Aus Edelstahl
  • Zwei Ösen
Spezifikation
Gesamtlänge (metrisch) 60 mm
Verpackungsmenge 10