missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ COL1A1 Split-FISH-Sonde

Artikelnummer. 16063475
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16063475 100 μl 100 Mikroliter
16073475 200 μl 200 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16063475

Marke: Abnova™ FS0043.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Beschreibung DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Format Rörchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FISH-Ce
Gen-ID (Entrez) 1277
Enthält DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Menge 100 μl
Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.