Learn More
COL1A2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200060875 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18699021 0.02 mL 0.02 Milliliter
18653922 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18699021
Marke: Novus Biologicals NBP2927900.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
COL1A2 Polyclonal antibody specifically detects COL1A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen COL1A2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:25-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias alpha 2(I)-collagen, Alpha-2 type I collagen, collagen alpha-2(I) chain, collagen I, alpha-2 polypeptide, collagen of skin, tendon and bone, alpha-2 chain, collagen, type I, alpha 2, OI4, osteogenesis imperfecta type IV, type I procollagen
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 501-600 of human COL1A2 (NP_000080.2). TGDPGKNGDKGHAGLAGARGAPGPDGNNGAQGPPGPQGVQGGKGEQGPPGPPGFQGLPGPSGPAGEVGKPGERGLHGEFGLPGPAGPRGERGPPGESGAA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1278
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG