missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ COL1A2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5U8R0)

Artikelnummer. 18005661
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18005661 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18005661

Marke: Invitrogen™ MA551421

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

COL1A2 Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA, ICC/IF, Western Blot

This gene encodes the pro-alpha2 chain of type I collagen whose triple helix comprises two alpha1 chains and one alpha2 chain. Type I is a fibril-forming collagen found in most connective tissues and is abundant in bone, cornea, dermis and tendon. Mutations in this gene are associated with osteogenesis imperfecta types I-IV, Ehlers-Danlos syndrome type VIIB, recessive Ehlers-Danlos syndrome Classical type, idiopathic osteoporosis, and atypical Marfan syndrome. Symptoms associated with mutations in this gene, however, tend to be less severe than mutations in the gene for the alpha1 chain of type I collagen (COL1A1) reflecting the different role of alpha2 chains in matrix integrity. Three transcripts, resulting from the use of alternate polyadenylation signals, have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen COL1A2
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 5U8R0
Konzentration 1.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Gen COL1A2
Gen-Zugriffsnummer P08123, Q01149
Gen-Alias AA960264; AI325291; alpha 2 type I procollagen; alpha 2(I) collagen; alpha 2(I) procollagen; alpha 2(I)-collagen; alpha2 chain of type I collagen; alpha-2 type I collagen; alpha-2(1) collagen; COL1; COL1A2; Col1a-2; COLA; Cola2; Cola-2; collagen; collagen a2; collagen alpha 2(I) chain precursor; collagen alpha-2; collagen alpha-2 chain precursor; collagen alpha-2(I) chain; collagen COL1A2; Collagen I; collagen I, alpha-2 polypeptide; collagen of skin, tendon and bone, alpha-2 chain; collagen type I alpha 2 chain; collagen, type I, alpha 2; OI4; oim; osteogenesis imperfecta; precollagen alpha-2; procollagen, type I, alpha 2; type I collagen alpha-2 chain; type I procollagen
Gensymbole COL1A2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1278, 12843
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Format Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.