Learn More
Invitrogen™ COL4A1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30534987
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534987 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30534987
Marke: Invitrogen™ PA5149180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sheep Polyclonal Antibody
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Collagen IV alpha-1 (COL4A1) encodes the major type IV alpha collagen chain of basement membranes. Like the other members of the type IV collagen gene family, this gene is organized in a head-to-head conformation with another type IV collagen gene so that each gene pair shares a common promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen COL4A1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen COL4A1
Gen-Zugriffsnummer P02462
Gen-Alias alpha 1 type IV collagen; alpha1(IV) collagen; arresten; Bru; BSVD; COL4A1; Col4a-1; COL4A1 NC1 domain; collagen alpha-1(IV) chain; collagen IV, alpha-1 polypeptide; collagen of basement membrane, alpha-1 chain; collagen type IV alpha 1 chain; collagen, type IV, alpha 1; Del(8)44H; Del(8)Bru44H; procollagen, type IV, alpha 1; RATOR; Raw; retinal anterior wiring; Svc
Gensymbole COL4A1
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Collagen IV alpha 1, Ser1441-Thr1669.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1282
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG