Learn More
COL4A3 Antibody (COL4A3/9395R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44590-20ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30302619
  • 289.00 € / 20 Mikrogramm
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
COL4A3 Monoclonal antibody specifically detects COL4A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
COL4A3
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
1285
Store at 4⪚C.
IgG κ
Immunohistochemistry
COL4A3/9395R
Unconjugated
ATS2, ATS3, collagen alpha-3(IV) chain, collagen IV, alpha-3 polypeptide, collagen, type IV, alpha 3 (Goodpasture antigen), tumstatin
Recombinant fragment (around aa1400-1670) of human COL4A3 protein (Uniprot: P02462, P08572, P29400, P53420). Exact sequence is proprietary)
20 μg