Learn More
Colchicin, 95 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491920 5 g 5 Gramm
11481920 1 g 1 Gramm
11401930 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11491920 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13240.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399.44 g/mol
Colchicine is used as an anti-inflammatory agent for long-term treatment of behcet's Disease. It is used for constipation-predominant irritable bowel syndrome in women, and for treatment of severe or persistent aphthous stomatitis (canker sores).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Kaum in Ether löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Mineralsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-86-8
Summenformel C22H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
MDL-Nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-Schlüssel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colchicine
Schmelzpunkt ∼150°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1544
Beilstein 2228813
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2471
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-Trimethoxy-9-oxo-10-(Trideuteriomethoxy)-6,7-Dihydro-5H-Benzo[a]Heptalen-7-yl]acetamid
Formelmasse 399.44
Reinheit (%) 95%