Learn More
Colchicin, 95 % (Trockengewicht), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021062
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11481920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13240.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 64-86-8 | C22H25NO6 | 399.44 g/mol
Colchicine is used as an anti-inflammatory agent for long-term treatment of behcet's Disease. It is used for constipation-predominant irritable bowel syndrome in women, and for treatment of severe or persistent aphthous stomatitis (canker sores).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Kaum in Ether löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Mineralsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-86-8
Summenformel C22H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
MDL-Nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-Schlüssel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colchicine
Schmelzpunkt ∼150°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1544
Beilstein 2228813
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2471
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Sparingly soluble in ether.
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-Trimethoxy-9-oxo-10-(Trideuteriomethoxy)-6,7-Dihydro-5H-Benzo[a]Heptalen-7-yl]acetamid
Formelmasse 399.44
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colchicine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Colchicine