Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicin, 97 %
Code produit. 10185230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Conditionnement:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Code produit. Menge Verpackung unitSize
10185230 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10388310 1 g Glasflasche 1 Gramm
10174953 5 g Glasflasche 5 Gramm
13428488 25 g Glasflasche 25 Gramm
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10185230
Marque: Thermo Scientific Chemicals 227125000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Colchicin, 7alphah-colchicin (CAS-Nr. 64-86-8) ist eine Formulierung in Laborgüte des entzündungshemmenden Pflanzenalkaloid-Wirkstoffs.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Colchicin (7alphah-colchicin) ist ein Alkaloid, das in Colchicum autumnale vorkommt und nachweislich gegen Gicht wirkende und entzündungshemmende Eigenschaften aufweist.
  • Colchicin bindet Tubulin und verhindert die Migration von Immunzellen, was Entzündungen reduziert.
Anwendungen
  • Colchicin ist ein antimitotisches Mittel, das bei der Untersuchung der Zellproliferation und -migration eingesetzt werden kann
  • Für In-vivo- und In-vitro-Forschungsanwendungen
  • Nur für Forschungszwecke, nicht zur Behandlung von Krankheiten vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-86-8
Summenformel C22H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
MDL-Nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-Schlüssel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-Trimethoxy-9-oxo-10-(Trideuteriomethoxy)-6,7-Dihydro-5H-Benzo[a]Heptalen-7-yl]acetamid
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material Colchicine
Schmelzpunkt 150.0°C to 160.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Beilstein 14,IV,946
Merck Index 15,2455
Spezifische Drehung − 250.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
Formelmasse 399.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Colchicine
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Mention de danger
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.