Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicin, 97 %
Artikelnummer. 10388310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10388310 1 g Glasflasche 1 Gramm
10185230 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10174953 5 g Glasflasche 5 Gramm
13428488 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10388310 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 227120010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    126.65 € / 1 Gramm
    Sparen 24.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Colchicin, 7alphah-colchicin (CAS-Nr. 64-86-8) ist eine Formulierung in Laborgüte des entzündungshemmenden Pflanzenalkaloid-Wirkstoffs.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Colchicin (7alphah-colchicin) ist ein Alkaloid, das in Colchicum autumnale vorkommt und nachweislich gegen Gicht wirkende und entzündungshemmende Eigenschaften aufweist.
  • Colchicin bindet Tubulin und verhindert die Migration von Immunzellen, was Entzündungen reduziert.
Anwendungen
  • Colchicin ist ein antimitotisches Mittel, das bei der Untersuchung der Zellproliferation und -migration eingesetzt werden kann
  • Für In-vivo- und In-vitro-Forschungsanwendungen
  • Nur für Forschungszwecke, nicht zur Behandlung von Krankheiten vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-86-8
Summenformel C22H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
MDL-Nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-Schlüssel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-Trimethoxy-9-oxo-10-(Trideuteriomethoxy)-6,7-Dihydro-5H-Benzo[a]Heptalen-7-yl]acetamid
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colchicine
Schmelzpunkt 150.0°C to 160.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 14,IV,946
Merck Index 15,2455
Spezifische Drehung − 250.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
Formelmasse 399.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Colchicine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.