missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Colchicin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. 15403739
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Codice prodotto. Menge unitSize
15403739 500 mg 500 Milligramm
15483729 1 g 1 Gramm
15493729 5 g 5 Gramm
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15403739

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J61072.ME

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Mikrotubuli-zerstörendes Mittel, induziert Apoptose in menschlichen Lymphom-Zellen

Colchicine is most commonly used to treat gout. It is an inhibitor of microtubule polymerization which blocks chromosome segregation during meiosis. Consequently, it is used to induce polyploidy (tetraploid) in plant cells. It is an antimitotic agent that disrupts microtubules by binding to tubulin and preventing its polymerization. Stimulates the intrinsic GTPase activity of tubulin. Induces apoptosis in several normal and tumor cell lines and activates the JNK/SAPK signaling pathway.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Colchicin wird überwiegend zur Behandlung von Gicht verwendet. Es ist ein Inhibitor der Mikrotubulipolymerisation, der die Chromosomentrennung während der Meiose blockiert. Daher wird es zur Induktion von Polyploidie (Tetraploid) in Pflanzenzellen verwendet. Es ist ein antimitotisches Mittel, das Mikrotubuli stört, indem es an Tubulin bindet und seine Polymerisation verhindert. Es stimuliert die intrinsische GTPase-Aktivität von Tubulin. Induziert Apoptose in mehreren normalen und Tumorzelllinien und aktiviert den JNK/SAPK-Signalweg.

Löslichkeit
In Ethanol löslich (10 mg/ml), Wasser (45 g/l), Chloroform, DMSO und Methanol.

Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 64-86-8
Summenformel C22H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
MDL-Nummer MFCD00078484,MFCD00078484
InChI-Schlüssel IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonym colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
PubChem CID 45038708
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-N-[(7S)-1,2,3-Trimethoxy-9-oxo-10-(Trideuteriomethoxy)-6,7-Dihydro-5H-Benzo[a]Heptalen-7-yl]acetamid
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1

Specifica

Chemischer Name oder Material Colchicine
Schmelzpunkt ∽150°C (decomposition)
Farbe Weiß bis gelb
Menge 500 mg
UN-Nummer UN1544
Beilstein 2228813
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2471
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (10mg/ml),water (45g/L),chloroform,DMSO and methanol.
Formelmasse 399.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.