Learn More
Colchicin, Mikromol™
Description
Colchicin
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Colchicine |
| CAS | 64-86-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Colchicine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H25 N O6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Colchicine, Thiocolchicoside Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1 |
| SMILES | COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C |
| IUPAC-Name | N-[(7S)-1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamid |
| Show More |