Learn More
Zeiss™ Kaltlichtquelle
Beschreibung
Kaltlichtquellen KL 2500-LCD
- Im Lieferumfang ist ein Filterrad für bis zu fünf Einsatzfilter enthalten.
- Die Filterauswahl ist so einfach wie das Drehen des Knopfes
- Elektronisches Zubehör (Fernbedienung, RS-232 oder Kippschalter), Anschluss an die Gerätevorderseite, um die Bedienung von Lichtquellen in schwer zugänglichen Bereichen zu ermöglichen.
- Modifizierter Sockel für Lichtleiter
- Lichtleiter bis 15 mm Faserbündeldurchmesser können mit optimalen Ergebnissen verwendet werden.
- Design-Kompatibilität: KL 1500-LCD-Lichtleiter können mit dem KL 2500-LCD verwendet werden.
- Alle anderen Funktionen sind mit dem KL 1500-LCD identisch.
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Axioskop 2 FS MOT
- Axioskop 2 FS Plus
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- STEMI SV 11
- STEMI SV 6
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Lumar.V12
- Bis zu 600 lm Lichtfluss bei 9 mm Faserausgangsdurchmesser, ca. 6200 K Farbtemperatur
- Min. 50.000 Betriebsstunden bis zum Intensitätsabfall auf 70 %
- Steuerung von Verstärkungs- und 6-Gedächtnisszellen durch Dreh-/Druckknopf und LCD
- 10 mm-Spannzange mit Sensor für 1.500 Lichtleiter
- Filterschieber für 2 montierte Filter 35 x 26 x 4 mm und mit freier Öffnung
- Max. 70 W-Weitbereichsnetzteil für flimmerfreies Licht, geräuscharmer Lüfter
- 2,5 mm-Klinkenbuchse zum Ein-/Ausschalten über optionale Fußtaste S, USB-Buchse
- Länderspezifisches Netzkabel
- Abmessungen 241 x 192 x 118 mm (T x B x H), Gewicht 3,1 kg
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- Stemi DV4
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
- Bis zu 600 lm Lichtstrom bei 9 mm optischem Ausgangsdurchmesser, dauerhaftes elektronisches Dimmen,
- LCD-Display zum Anzeigen von Helligkeit in % oder Farbtemperatur in K oder Einschaltstunden,
- Inkl. Glühlampe 15 V 150 W Halogenreflektor, Lebensdauer ca. 150 Stunden bei 80 % = 450 lm,
- 10 mm-Klemmmutter mit Sensor für Lichtleiter 1500,
- Filterschieber für einen Filter d = 28 mm und mit freier Öffnung,
- Max. 180 W-Weitbereichsnetzteil für flimmerfreies Licht, geräuscharmer Axiallüfter
- Länderspezifisches Netzkabel
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- Stemi DV4
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kaltlichtquelle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie, Makroskopie und Forensik |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Carl Zeiss Mikroskope |
| Menge | Je 1 |