Learn More
Bel-Art™ Cole Palmer Mikrospatel aus Edelstahl
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
7,5 in.
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Entspricht den FDA-Vorschriften für Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt
- Erhältlich mit geraden oder konischen Klingen
- Enden messen 7.9 x 50 mm (B x L)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 2 Packungen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Halbrund |
| Beschichtung | Antihaftbeschichtung aus Fluo-Kem™ Teflon™ FEP |
| Farbe | Silber/Braun |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Produkttyp | Mikrospatel |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,5 in. |
| Material | Edelstahl |