Beschreibung
- Packung mit 24 verschiedenen Teilen
- Kostengünstige KECK-Adapter und Klemmen; die Clips zerkratzen das Glas nicht und korrodieren nicht.
- Farbcodiert für eine schnelle und einfache Größenerkennung
- Verwenden Sie Schnellkupplungsadapter für sichere, praktische Verbindungen zwischen Schläuchen oder für den Anschluss von Schläuchen an Glasverbindungen.
- Verwenden Sie RAMP CLAMP Schlauchklemmen zur einfachen, einhändigen Durchflusssteuerung im Schlauch.
- Wählen Sie Clips mit Standardkonus (aus Kunststoff oder lackbeschichtetem Stahl) oder Clips mit Kugelgelenk für sichere Verbindungen zwischen Glasbehältern.
- Wirtschaftliche Clips mit Standardkonus sorgen für sichere konische Verbindungen unter Druck, ohne das Glas zu beschädigen.
- Acetalharzklemmen aus Polyoxymethylen (POM) sind sicher bis 302°F (150°C).
- Beständig gegen konzentrierte Alkalien und verdünnte Säuren (nicht beständig gegen Halogengase und konzentrierte Säuren)
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 24 Packung |
| Typ | Kegelklemme |
| Material | POM |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauchklemme mit Rampenklemme |
| Farbe | Assorted |