Learn More
Masterflex™ Cole Parmer™ Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche aus platinbeschichtetem Silikon
Product Code. 11701029
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Schlauchgröße unitSize
11701029 82 1 Stück
11770999 26 1 Stück
11791019 73 1 Stück
3 options
Product Code. 11701029
Brand: Masterflex™ 9644082
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Mit diesen Schläuchen aus platinvernetztem Silikon lässt sich die optimale Leistungsfähigkeit Ihrer Masterflex™ Pumpe sicherstellen. Cole Parmer™ Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen sowie Lebensmittel.
  • Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
  • Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedriger Druckverformungsrest
  • Chargenübergreifende Konsistenz für eine überlegene Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Speziell für die Verwendung mit Masterflex Pumpen extrudiert
  • Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
  • Hergestellt gemäß der guten Fertigungspraxis (Good Manufacturing Practices, kurz GMP)
  • Durch die längere Haltbarkeit des Schlauchs sind weniger Schlauchwechsel und Wartung erforderlich
  • Erfüllt USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Ausgezeichnete Biokompatibilität und geringe Absorption
  • Lichtdurchlässig, geruchslos und nicht toxisch
  • Gegen Wetter, Ozon, Korona und Strahlung beständig
  • Sterilisierbar durch Autoklav, Gammastrahlung oder Ethylenoxid
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material BioPharm (platinbehandeltes Silikon)
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Anwendungen in der Lebensmittelbranche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -59 °C
Schlauchgröße 82
Flussrate 0.02 bis 13 l/min
Schlauchanschluss 1/2 in.
Höhe (metrisch) 7┬ám
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 20 psi
Vakuumstärke 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Produkttyp Pumpenschlauch