Learn More
Masterflex™ Cole Parmer™ Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche aus platinbeschichtetem Silikon
Beschreibung
- Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen
- Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedriger Druckverformungsrest
- Chargenübergreifende Konsistenz für eine überlegene Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Speziell für die Verwendung mit Masterflex Pumpen extrudiert
- Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
- Hergestellt gemäß der guten Fertigungspraxis (Good Manufacturing Practices, kurz GMP)
- Durch die längere Haltbarkeit des Schlauchs sind weniger Schlauchwechsel und Wartung erforderlich
- Erfüllt USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Ausgezeichnete Biokompatibilität und geringe Absorption
- Lichtdurchlässig, geruchslos und nicht toxisch
- Gegen Wetter, Ozon, Korona und Strahlung beständig
- Sterilisierbar durch Autoklav, Gammastrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | BioPharm Plus (platinbehandeltes Silikon) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Anwendungen in der Lebensmittelbranche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -59 °C |
| Schlauchgröße | 73 |
| Flussrate | 0,01 bis 8 l/min. |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.8┬ám |
| Mehr anzeigen |