Learn More
Masterflex™ Nylon-Luer-Fitting
Beschreibung
Gewährleistung der Prozessintegrität mit vollständiger Material-Rückverfolgbarkeit. Masterflex™ Nylon Luer-Stecker sind ideal für eine Vielzahl kritischer Anwendungen einschließlich Spritzen oder kleiner Schläuche. Sie werden auf Verunreinigungsfreiheit inspiziert und sind vollständig rückverfolgbar.
- Besitzen eine geringe räumliche Toleranz für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit
- Auswahl aus einer Vielzahl an Größen, 1⁄16" bis 1⁄4", mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen
- Hergestellt aus zu 100 % reinen Rohmaterialien in einer Klasse 100,000-Umgebung
- Konform mit Norm ISO 594-1
- Gute chemische Beständigkeit
- Maximaltemperatur 235 °C (455 °F)
- Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisieren
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Material | Nylon |
| Zur Verwendung mit | Luer-Stecker mit Sicherungsring x 1/16 in. Schlauchhacke |
| Verpackungsmenge | 25/Packung |
| Enthält | Schlauchanschluss mit weiter Öffnung für besseren Flüssigkeitsdurchfluss |
| Produkttyp | Luer-Verbindungselement |