Learn More
Colistin sodium methanesulfonate, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66698.06
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428159
  • 633.00 € / 5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Freely soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
8068-28-8
1749.811
IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I
131668505
CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
C58H105N16Na5O28S5
MFCD00130824
Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate
pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16,
Spezifikation
Colistin sodium methanesulfonate
White to Yellow
C58H105N16Na5O28S5
14,2479
Freely soluble in water
CCC(C)CCCCC(=NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CCNCS(=O)(=O)O)C(=NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(NC(=O)C(NC(=O)C(N=C(C(N=C1[O-])CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)O)[O-])CCNCS(=O)(=O)O)C(C)O)[O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
1749.811
1759.89
8068-28-8
5g
MFCD00130824
Colimycin sodium methanesulfonate; Polymyxin E sodium methanesulfonate
IQWHCHZFYPIVRV-KLWRPAJRSA-I
pentasodium;(6S)-N-[(2R)-1-[[(2R,3S)-3-hydroxy-1-[[(2S)-1-[[(3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12,15-bis(2-methylpropyl)-8,17,20-trioxido-2,5,11,14-tetraoxo-6,9,18-tris[2-(sulfomethylamino)ethyl]-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricosa-7,16,
131668505
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation