Learn More
Colistin sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16468026 100 mg -
16401986 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468026 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0089
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Colistin sulfate is a polypeptide antibiotic which inhibits gram-negative bacteria by binding to lipopolysaccharides and phospholipids in the outer cell membrane of gram-negative bacteria.
Colistin sulfate is a polypeptide antibiotic which inhibits gram-negative bacteria by binding to lipopolysaccharides and phospholipids in the outer cell membrane of gram-negative bacteria.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colistin sulfate
Physikalische Form Solid
CAS 1264-72-8
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C52H98N16O13.2.5H2O4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Polymyxin E sulfate
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (35.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES CCC(C)CCCC(N[C@@H](CCN)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCNC([C@H]([C@H](O)C)N1)=O)C(N[C@@H](CCN)C(N[C@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCN)C(N[C@@H](CCN)C1=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)[C@H](O)C)=O)=O.O=S(O)(O)=O.[2.5]
Molekulargewicht (g/mol) 1400.64
Formelmasse 1400.64
Reinheit (%) 96.0%
Güte Research