missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Colistin sulfate, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200101165
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16468026 100 mg -
16401986 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16468026 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0089

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Colistin sulfate is a polypeptide antibiotic which inhibits gram-negative bacteria by binding to lipopolysaccharides and phospholipids in the outer cell membrane of gram-negative bacteria.

Colistin sulfate is a polypeptide antibiotic which inhibits gram-negative bacteria by binding to lipopolysaccharides and phospholipids in the outer cell membrane of gram-negative bacteria.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Colistin sulfate
Physikalische Form Solid
CAS 1264-72-8
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C52H98N16O13.2.5H2O4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Polymyxin E sulfate
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (35.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES CCC(C)CCCC(N[C@@H](CCN)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCNC([C@H]([C@H](O)C)N1)=O)C(N[C@@H](CCN)C(N[C@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCN)C(N[C@@H](CCN)C1=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCN)=O)[C@H](O)C)=O)=O.O=S(O)(O)=O.[2.5]
Molekulargewicht (g/mol) 1400.64
Formelmasse 1400.64
Reinheit (%) 96.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.