missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Collagen II Monoclonal specifically detects Collagen II in Human, Mouse, Rat, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Collagen II |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 5B2.5 |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen |
| Zusammensetzung | PBS with No Preservative |
| Gen-Alias | Alpha-1 type II collagen, ANFH, AOM, cartilage collagen, chondrocalcin, COL11A3, Collagen 2, collagen alpha-1(II) chain, collagen II, alpha-1 polypeptide, collagen type 2, collagen, type II, alpha 1, collagen, type II, alpha 1 (primary osteoarthritis, spondyloepiphysealdysplasia, congenital), Collagen-2, MGC131516, SEDC |
| Gensymbole | COL2A1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?