Learn More
Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3), Biotin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18245174 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18245174 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18245174
Marke: Novus Biologicals NBP105119B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Collagen III alpha 1/COL3A1 Monoclonal specifically detects Collagen III alpha 1/COL3A1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Kangaroo, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Collagen III alpha 1/COL3A1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 1E7-D7/Col3
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias alpha1 (III) collagen, Collagen 3, collagen alpha-1(III) chain, collagen, fetal, collagen, type III, alpha 1, Collagen-3, EDS4A, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, FLJ34534
Gensymbole COL3A1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3) was developed against acid-digested pepsin soluble human type III collagen
Molekulargewicht des Antigens 139 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1281
Testspezifität Highly specific for type III collagen. It has been shown to have no cross reactivity with type I and V collagens by ELISA and immunoblotting. There is no evidence for cross-reactivity with other connective tissue proteins (laminin, fibronectin, elastin).
Zielspezies Human, Rat, Canine, Kangaroo, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ