missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30294680 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30294680 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30294680

Marke: Novus Biologicals NB600594FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Collagen III alpha 1/COL3A1 Polyclonal antibody specifically detects Collagen III alpha 1/COL3A1 in Bovine,Feline,Human,Mouse,Rat,Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Simple Western,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Collagen III alpha 1/COL3A1
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias alpha1 (III) collagen, alpha-1 type III collagen, COL3A1, Collagen 3, collagen alpha-1(III) chain, collagen, fetal, collagen, type III, alpha 1, Collagen-3, Collagen-III, collagenIII, EDS4A, EDSVASC, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, FLJ34534, PMGEDSV
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Collagen III alpha 1/COL3A1 from human and bovine placenta (Uniprot: P02461)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1281
Zielspezies Bovine, Feline, Human, Mouse, Rat, Sheep
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.