missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB600-594JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Collagen III alpha 1/COL3A1 Polyclonal antibody specifically detects Collagen III alpha 1/COL3A1 in Bovine,Feline,Human,Mouse,Rat,Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Simple Western,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Collagen III alpha 1/COL3A1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Bovine, Feline, Human, Mouse, Rat, Sheep | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Janelia Fluor 549 | |
| alpha1 (III) collagen, alpha-1 type III collagen, COL3A1, Collagen 3, collagen alpha-1(III) chain, collagen, fetal, collagen, type III, alpha 1, Collagen-3, Collagen-III, collagenIII, EDS4A, EDSVASC, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, FLJ34534, PMGEDSV | |
| Collagen III alpha 1/COL3A1 from human and bovine placenta (Uniprot: P02461) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix | |
| 1281 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?