missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Collagen IV Antibody (rCOL4/4742), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
Collagen IV Monoclonal antibody specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | Collagen IV |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | rCOL4/4742 |
| Konjugat | Alexa Fluor 350 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | BSVD;BSVD1;COL4A1s;Collagen alpha-1(IV) chain;PADMAL;RATOR |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Purified human placental extract |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?