missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Collagen IV Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA586939

Artikelnummer. 16333805

  • 512.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Purity is > 95% by SDS-PAGE.

Collagen IV is a type of collagen protein that is a major component of the basement membrane in various tissues, including the kidneys, lungs, and skin. It forms a network-like structure that provides support and stability to the surrounding tissue. Collagen IV is composed of three alpha chains, which are encoded by the COL4A1, COL4A2, and COL4A3 genes. Mutations in these genes can lead to various genetic disorders, such as Alport syndrome and Goodpasture syndrome, which affect the kidneys and lungs, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Collagen IV
Polyclonal
Unconjugated
COL4A2
[a]3(IV); [a]4(IV); alpha 1 type IV collagen; alpha type IV collagen basement membrane; alpha1(IV) collagen; alpha-2 collagen type IV; alpha-3 type IV collagen; alpha3(IV); Arresten; Bru; BSVD; CA44; Canstatin; Col4a1; Col4a-1; COL4A1 NC1 domain; Col4a2; Col4a-2; COL4A3; col4a4; Collagen 4; Collagen alpha-1(IV) chain; collagen alpha-2(IV) chain; Collagen alpha-3(IV) chain; collagen alpha-4(IV) chain; collagen IV, alpha-1 polypeptide; collagen IV, alpha-3 polypeptide; Collagen IV, alpha-4 polypeptide; collagen of basement membrane, alpha-1 chain; collagen of basement membrane, alpha-4 chain; collagen type IV alpha 1 chain; collagen type IV alpha 2; collagen type IV alpha 2 chain; collagen type IV alpha 3 chain; collagen type IV alpha 4 chain; collagen type IV alpha3 chain; collagen, type IV, alpha 1; collagen, type IV, alpha 2; collagen, type IV, alpha 3; collagen, type IV, alpha 3 (Goodpasture antigen); collagen, type IV, alpha 4; Del(8)44H; Del(8)Bru44H; E130010M05Rik; Goodpasture antigen; ICH; LOW QUALITY PROTEIN: collagen alpha-1(IV) chain; LOW QUALITY PROTEIN: collagen alpha-3(IV) chain; LOW QUALITY PROTEIN: collagen alpha-4(IV) chain; POREN2; procollagen alpha1(IV); procollagen, type IV, alpha 1; procollagen, type IV, alpha 2; procollagen, type IV, alpha 3; procollagen, type IV, alpha 4; RATOR; Raw; retinal anterior wiring; Svc; tumstatin; Type IV Collagen
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
1282, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P02462, P08572, P29400, P53420, Q01955, Q14031
COL4A1, COL4A2, Col4a3, COL4A4, COL4A5, COL4A6
Synthetic peptide, corresponding to Human COL4A1.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt