missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen V Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30231650 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30231650 20 μL 20 Mikroliter
30227877 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30231650

Marke: Novus Biologicals NBP33550720ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Collagen V Polyclonal antibody specifically detects Collagen V in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Collagen V
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias alpha 1 type V collagen, Collagen 5, collagen alpha-1(V) chain, collagen, type V, alpha 1, Collagen-5, EC 2.7.7.6, EC 6.1.1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human Collagen V (NP_000084.3).,, Sequence:, LPPLLLLLLWAPPPSRAAQPADLLKVLDFHNLPDGITKTTGFCATRRSSKGPDVAYRVTKDAQLSAPTKQLYPASAFPEDFSILTTVKAKKGSQAFLVSIY
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1289
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.