Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Multi 96 PP Reservoir-Sammelgefäße, 12 x 8-Well-Streifen
Artikelnummer. 10610162 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Packungen
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10610162 10 Packungen 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10610162 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 738652
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Reservoir-Sammelgefäße werden als Nachfüllungen für das CHROMABOND™ Multi 96 Sammelgestell für den Multi 96 Vakuumverteiler in Festphasenextraktion (SPE) verwendet.
  • Zubehör 12 x 8-Well-Streifen-Nachfüllungen
  • Für Multi 96 Sammelgestell
  • Polypropylen
Spezifikation
Enthält 12 x 8-Well-Rollen-Streifen
Kapazität (metrisch) 1,0 ml (pro Röhrchen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vakuumverteiler für Festphasenextraktion Multi 96
Material Polypropylen
Menge 10 Packungen
Produkttyp Sammelgefäß