Learn More
SCAT Sammler für HPLC
Artikelnummer. 10233503 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
2-in-1 Sammler
2-in-1-Kollektor
3-in-1 Sammler
3-in-1-Kollektor
8-in-1-Kollektor
Innendurchmesser (metrisch):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10233503 3-in-1-Kollektor 5.0 to 11.5 mm 3.2 mm 1 Stück
10588140 2-in-1-Kollektor 5.0 to 11.5 mm - 1 Stück
10475323 2-in-1-Kollektor - 3.2 mm 1 Stück
10064784 2-in-1 Sammler - 3.2 mm 1 Stück
10590251 3-in-1-Kollektor - - 1 Stück
10358729 3-in-1-Kollektor 6.4 mm - 1 Stück
10394123 3-in-1-Kollektor - 3.2 mm 1 Stück
15154609 3-in-1 Sammler 5.0 to 11.5 mm - 1 Stück
10723862 8-in-1-Kollektor - 3.2 mm 1 Stück
10629680 8-in-1-Kollektor 5.0 to 11.5 mm 3.2 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10233503
Marke: SCAT 160130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammeln Sie mehrere Schläuche in einen einzigen Anschluss - mit dem richtigen Sammler kein Problem! Der Schlauchanschluss ist der flexibelste Anschluss des SCAT Systems.
Für einen zuverlässigen und sauberen Anschluss von Schläuchen und Kapillaren zum Sammeln von Flüssigkeiten. SCAT Kollektoren sind in Ausführungen mit bis zu 8 Anschlussoptionen erhältlich. Die Anschlüsse befinden sich entweder seitlich oder vertikal, so dass die Schläuche einfach angeschlossen werden können. Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern von 2,3 bis 11,5 mm können angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus chemisch beständigem PTFE-, PFA- oder PP-Material.
Bestellinformation
dimForUseWith
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 5.0 to 11.5 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit Schlauchanschluss
Form Sideways
Enthält Anschlüsse für 2 x 2,3/3,2 mm AD, 1 x 5,0 bis 11,5 mm ID
Farbe Weiß
Produkttyp 3-in-1-Kollektor