Learn More
SCAT Sammler für HPLC
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
2-in-1 Sammler
2-in-1-Kollektor
3-in-1 Sammler
3-in-1-Kollektor
8-in-1-Kollektor
Innendurchmesser (metrisch):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Förpackningsstorlek
1 Stück
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
Beskrivning
Für einen zuverlässigen und sauberen Anschluss von Schläuchen und Kapillaren zum Sammeln von Flüssigkeiten. SCAT Kollektoren sind in Ausführungen mit bis zu 8 Anschlussoptionen erhältlich. Die Anschlüsse befinden sich entweder seitlich oder vertikal, so dass die Schläuche einfach angeschlossen werden können. Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern von 2,3 bis 11,5 mm können angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus chemisch beständigem PTFE-, PFA- oder PP-Material.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit | 3-Wege-Adapter/Anschluss-Kollektor für T-Stück-Chrommaster HPLC |
| Verpackungsmenge | 3/Pckg. |
| Form | Sideways |
| Enthält | Anschlussstücke für 3 x 5,0 bis 11,5 mm Innendurchmesser |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | 3-in-1-Kollektor |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering