Learn More
SCAT Sammler für HPLC
Artikelnummer. 10475323 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
2-in-1 Sammler
2-in-1-Kollektor
3-in-1 Sammler
3-in-1-Kollektor
8-in-1-Kollektor
Außendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Innendurchmesser (metrisch):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Außendurchmesser (metrisch) unitSize Innendurchmesser (metrisch)
10475323 2-in-1-Kollektor 3.2 mm 1 Stück -
10588140 2-in-1-Kollektor - 1 Stück 5.0 to 11.5 mm
10064784 2-in-1 Sammler 3.2 mm 1 Stück -
10590251 3-in-1-Kollektor - 1 Stück -
10233503 3-in-1-Kollektor 3.2 mm 1 Stück 5.0 to 11.5 mm
10358729 3-in-1-Kollektor - 1 Stück 6.4 mm
10394123 3-in-1-Kollektor 3.2 mm 1 Stück -
15154609 3-in-1 Sammler - 1 Stück 5.0 to 11.5 mm
10723862 8-in-1-Kollektor 3.2 mm 1 Stück -
10629680 8-in-1-Kollektor 3.2 mm 1 Stück 5.0 to 11.5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10475323 Lieferant SCAT Lieferanten-Nr. 160134
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammeln Sie mehrere Schläuche in einen einzigen Anschluss - mit dem richtigen Sammler kein Problem! Der Schlauchanschluss ist der flexibelste Anschluss des SCAT Systems.
Für einen zuverlässigen und sauberen Anschluss von Schläuchen und Kapillaren zum Sammeln von Flüssigkeiten. SCAT Kollektoren sind in Ausführungen mit bis zu 8 Anschlussoptionen erhältlich. Die Anschlüsse befinden sich entweder seitlich oder vertikal, so dass die Schläuche einfach angeschlossen werden können. Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern von 2,3 bis 11,5 mm können angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus chemisch beständigem PTFE-, PFA- oder PP-Material.
Spezifikation
Farbcode Weiß/Rot
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Zur Verwendung mit Kapillargröße AD: 2,3/3,2 mm
Schlauchgröße DE: 2,3/3,2 mm
Enthält Anschlussstücke für 3 x 3,2 mm AD
Farbe Weiß/Rot
Produkttyp 2-in-1-Kollektor