Learn More
SCAT Sammler für HPLC
Sammeln Sie mehrere Schläuche in einen einzigen Anschluss - mit dem richtigen Sammler kein Problem! Der Schlauchanschluss ist der flexibelste Anschluss des SCAT Systems.
Marke: SCAT 199010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Für einen zuverlässigen und sauberen Anschluss von Schläuchen und Kapillaren zum Sammeln von Flüssigkeiten. SCAT Kollektoren sind in Ausführungen mit bis zu 8 Anschlussoptionen erhältlich. Die Anschlüsse befinden sich entweder seitlich oder vertikal, so dass die Schläuche einfach angeschlossen werden können. Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern von 2,3 bis 11,5 mm können angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke bestehen aus chemisch beständigem PTFE-, PFA- oder PP-Material.Spezifikation
3-in-1-Kollektor | |
PTFE | |
Anschlussstücke für Kapillaren von 2,3/3,2 mm |
3-in-1-Kollektor für T-Stück VWR-Hitachi Chromaster HPLC-System | |
Hitachi-Chromaster HPLC-System |