Learn More
Invitrogen™ Collibri™ DNA Library Preparation Kit Modules
Artikelnummer. 17885177 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Proben:
24 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Produkttyp:
DNA-Archiv-Bereinigungskit
ES-DNA-Bibliotheksvorbereitung
PCR-freie ES-DNA-Bibliothekvorbereitung
PS-DNA-Bibliothekvorbereitung
Packungsgröße:
24 Stück
96 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Proben Produkttyp Packungsgröße
17885177 24 Aufreinigungen PCR-freie ES-DNA-Bibliothekvorbereitung 24 Stück
17855017 96 Aufreinigungen PCR-freie ES-DNA-Bibliothekvorbereitung 96 Stück
17826467 24 Aufreinigungen ES-DNA-Bibliotheksvorbereitung 24 Stück
17816467 96 Aufreinigungen ES-DNA-Bibliotheksvorbereitung 96 Stück
17875217 24 Aufreinigungen PCR-freie ES-DNA-Bibliothekvorbereitung 24 Stück
17836467 96 Aufreinigungen PCR-freie ES-DNA-Bibliothekvorbereitung 96 Stück
17866467 24 Aufreinigungen PS-DNA-Bibliothekvorbereitung 24 Stück
17875017 96 Aufreinigungen PS-DNA-Bibliothekvorbereitung 96 Stück
30054614 24 Aufreinigungen DNA-Archiv-Bereinigungskit 24 Stück
17875117 96 Aufreinigungen DNA-Archiv-Bereinigungskit 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17885177 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A38575024
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Invitrogen Collibri DNA-Bibliothekvorbereitungs-Kit-Module sind für die kundenspezifische Erstellung von Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS)-Arbeitsabläufen auf Illumina-Systemen konzipiert.
The Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The kit supports whole-genome sequencing (WGS) applications and is suitable for all genomes. Modules are available in two sizes: for 24 or 96 samples.
The Invitrogen Collibri DNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The kit supports whole-genome sequencing (WGS) applications and is suitable for all genomes.
The Collibri DNA Library Preparation Kit Modules support:
  • The need for enzymatic manipulation of DNA into a pool of cDNA fragments
  • The need to cleanup and size select library to get rid of junk sequences and purify a sample
  • The addition of indexed adapters to enable the prepared library sequencing on Illumina instruments
The enzymatic module of the kit generates a consistently high yield of a library, which is enough for library quantification, sequencing, and multiple runs on Illumina instruments.
Enzymatic Shearing (ES) modules
  • The Collibri ES DNA Library Preparation Kit Modules are designed for fast and convenient library preparation from a wide range of inputs (1–500 ng), starting from intact genomic DNA or already prepared amplicons (>300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about three hours with a PCR workflow.
  • The Collibri PCR-free ES DNA Library Preparation Kit Modules are designed for fast and convenient library preparation from inputs as low as 100 ng intact genomic DNA or already prepared amplicons (>300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about two hours for the PCR-free workflow.
Physical Shearing (PS) modules
  • The Collibri PS DNA Library Preparation Kit Modules offer library preparation of a wide range of inputs (1 ng to 1 μg) of physically sheared double-stranded DNA, cfDNA, or amplicons (≤300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about three hours with a PCR workflow. Additionally, a PCR-free version is available for inputs starting at 500 ng DNA.
  • The Collibri PCR-free PS DNA Library Preparation Kit modules offer library preparation from inputs as low as 500 ng of physically sheared double-stranded DNA, cfDNA, or amplicons (≤300 bp) of any species. The entire library preparation protocol takes about three hours with a PCR workflow. Additionally, a PCR-free version is available for inputs starting at 500 ng DNA.
If needed, Collibri Library Amplification Master Mix with primers can be bought separately. Or, choose the Collibri ES or PS DNA Library Preparation Kit Modules where these come included with the kit.
Collibri DNA Library Cleanup Kit contains exceptional beads optimized for work with DNA samples. Therefore, the DNA Library Preparation Kit works the best with these cleanup modules and is not recommended to be replaced with a regular bead.
Collibri DNA Indexed adapters contain the highest-quality Combinatorial Dual (CD), or Unique Dual (UD). For the higher throughput use UD and CD together to support up to 192 preparations per run. To avoid overlap of sequences, do not pool together different sizes of modules containing the same type of indexed adaptors (CDs or UDs only).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Beschreibung Fragmentation, End Repair/A-tailing step, Ligation, PCR
Format Kit
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA Sequencing; Whole-Genome Sequencing, Amplicon Sequencing
Anzahl Proben 24 Aufreinigungen
Produktlinie Collibri
Produkttyp PCR-freie ES-DNA-Bibliothekvorbereitung
Menge 24 preps