Learn More
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Artikelnummer. 17797443 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Produkttyp:
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A, 1-24)
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96)
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz B, 25-48)
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz C, 49-72)
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz D, 73-96)
Kernkit für die ES-DNA-Bibliothekvorbereitung
Packungsgröße:
24 Reaktionen
24 Stück
96 Reaktionen
96 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Produkttyp Packungsgröße
17797443 96 Aufreinigungen Kernkit für die ES-DNA-Bibliothekvorbereitung 96 Stück
17787443 24 Aufreinigungen Kernkit für die ES-DNA-Bibliothekvorbereitung 24 Stück
16574301 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes 24 Reaktionen
16594301 96 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes 96 Reaktionen
16584301 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A, 1-24) 24 Reaktionen
16524321 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz B, 25-48) 24 Reaktionen
16534321 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz C, 49-72) 24 Reaktionen
16554321 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz D, 73-96) 24 Reaktionen
17266523 96 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96) 96 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17797443 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A38607096W
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Invitrogen Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 bis 500 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen ( > 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 100 ng DNA erhältlich.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 – 500 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen (> 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 100 ng DNA erhältlich.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
• ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält Inertfarbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Darüber hinaus erzeugt das enzymatische Scheren (ES)-Modul des Kits aus jeder Menge von Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung der Bibliotheken  vor der Sequenzierung und für Mehrfachläufe auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
• Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung • Collibri Bibliothekvorbereitungskit für ES DNA, bei –20 °C lagern
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, bei 4 °C lagern
• Collibri DNA-CD-Indizes, bei –20 °C lagern
Beschreibung Das Produkt enthält die Module A39097096, A38584096
Probentyp DNA
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Geräte) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq oder iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
Bibliotheken Fragmentbibliothek
Anzahl Reaktionen 96 Aufreinigungen
Produktlinie Collibri
Produkttyp Kernkit für die ES-DNA-Bibliothekvorbereitung
Menge 96 Präp.
Versandbedingung Trockeneis
Arbeitsablaufschritt Bibliotheksgenerierung