Learn More
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Artikelnummer. 16524321 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Produkttyp:
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A, 1-24)
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96)
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz B, 25-48)
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz C, 49-72)
ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz D, 73-96)
Kernkit für die ES-DNA-Bibliothekvorbereitung
Packungsgröße:
24 Reaktionen
24 Stück
96 Reaktionen
96 Stück
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Produkttyp unitSize
16524321 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz B, 25-48) 24 Reaktionen
17787443 24 Aufreinigungen Kernkit für die ES-DNA-Bibliothekvorbereitung 24 Stück
17797443 96 Aufreinigungen Kernkit für die ES-DNA-Bibliothekvorbereitung 96 Stück
16574301 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes 24 Reaktionen
16594301 96 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes 96 Reaktionen
16584301 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A, 1-24) 24 Reaktionen
16534321 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz C, 49-72) 24 Reaktionen
16554321 24 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz D, 73-96) 24 Reaktionen
17266523 96 Aufreinigungen ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96) 96 Reaktionen
9 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16524321
Marke: Invitrogen™ A43605024
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Invitrogen Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 bis 500 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen ( > 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 100 ng DNA erhältlich.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 – 500 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen (> 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 100 ng DNA erhältlich.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
• ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält Inertfarbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Darüber hinaus erzeugt das enzymatische Scheren (ES)-Modul des Kits aus jeder Menge von Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung der Bibliotheken  vor der Sequenzierung und für Mehrfachläufe auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
• Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Collibri Bibliothekvorbereitungskit für ES DNA, bei -20 °C lagern
• Collibri Bibliothekreinigungskit für DNA, bei 4 °C lagern
• Collibri DNA UD Indizes, bei -20 °C lagern
Beschreibung Das Produkt enthält die Module A38579024, A43348024, A43190024
Format Kit
Probentyp DNA
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Geräte) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
Bibliotheken Fragmentbibliothek
Anzahl Reaktionen 24 Aufreinigungen
Produktlinie Collibri
Produkttyp ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz B, 25-48)
Menge 24 Präp.
Versandbedingung Trockeneis
Spezies Alle
Arbeitsablaufschritt Bibliotheksgenerierung